Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
18, Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65, 40×, 2,0 mm
Katalogové číslo 630-3322
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo 630-3322
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
18, Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65, 40×, 2,0 mm
Přejít na:
Price
24 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×
  • Popis:
    Plan achromat phase, LWD, N.A. 0,65
  • Sekvence:
    18
  • Pracovní vzdálenost:
    2,0 mm