Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
28, Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
  ECHLJMAG1009
Objectives for REVOLVE 3M microscope
  ECHLJMAG1009
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
28, Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
45 020,00 Kč
1 * 1 KS
  • Zvětšení:
    100×
  • Popis:
    Plan achromat (N-plan) oil phase Ph3; 1,25 NA
  • Sekvence:
    28
  • Pracovní vzdálenost:
    0,15 mm