Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim
Test tubes without rim
15, 130 mm, 14 mm, 0,9 mm
Katalogové číslo HECH42775033
Test tubes without rim
Katalogové číslo HECH42775033
Test tubes without rim
Test tubes without rim
15, 130 mm, 14 mm, 0,9 mm
Přejít na:
Price
555,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
AR-Glas® (soda-lime glass).
  • Heavy wall (212-1700 suitable as Durham-Tube)
  • Good chemical and physical properties
  • Can also be used as disposable test tubes
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    14 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,9 mm
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    15