Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic syringes
Hypodermic syringes
06, Hypodermic syringe, with needle, 21G, 10 ml
Katalogové číslo TERUMDSS10S2138E
Dodavatel:   TERUMO
Hypodermic syringes
Katalogové číslo TERUMDSS10S2138E
Dodavatel:  TERUMO
Hypodermic syringes
06, Hypodermic syringe, with needle, 21G, 10 ml
Přejít na:
Price
604,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Popis:
    Hypodermic syringe, with needle, 21G
  • Sekvence:
    06