Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic syringes
Hypodermic syringes
03, Hypodermic syringe, with needle, 22G, 5 ml
Katalogové číslo TERUMDSS05S2238E
Dodavatel:   TERUMO
Hypodermic syringes
Katalogové číslo TERUMDSS05S2238E
Dodavatel:  TERUMO
Hypodermic syringes
03, Hypodermic syringe, with needle, 22G, 5 ml
Přejít na:
Price
468,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Specifikace
  • Kapacita:
    5 ml
  • Popis:
    Hypodermic syringe, with needle, 22G
  • Sekvence:
    03