Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
10, Plan achromat objective, 10×, 10,6 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0108
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0108
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
10, Plan achromat objective, 10×, 10,6 mm
Přejít na:
Price
16 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×
  • Popis:
    Plan achromat objective
  • Sekvence:
    10
  • Pracovní vzdálenost:
    10,6 mm