PAPANICOLAOU'S SOLUTION OG 6 SURGIPATH 1 * 5 L
Katalogové číslo LEIH3801660E
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
PAPANICOLAOU'S SOLUTION OG 6 SURGIPATH 1 * 5 L
Katalogové číslo LEIH3801660E
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Ammonia solution 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Test strips, nitrate/nitrite, Dosatest
Dodavatel: VWR Chemicals
Test kits, COD cell test, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Papíry filtrační pro kvalitativní analýzu
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
Test pro stanovení peroxidu, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Test pro stanovení volného chloru, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
Hydroxid sodný, pellets, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Visual colour kits, total hardness, MQuant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, photometric, COD, LCK cuvette tests
Dodavatel: Hach
EA-50 COUNTER-STAIN 1 * 5 L
Dodavatel: LEICA HISTOLOGY