[EN]BOX DIVIDER COMPATIMENTS 29X29 MM 1 * 6 KS
Katalogové číslo GLWAZP44
Dodavatel: GLW
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, High Performance, Flat or Plug Cap, PP
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kónické nádobky na vzorky, se zaklapávacím víčkem
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Petri dishes
Dodavatel: GAMA GROUP
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Safety Bottle Carriers
Dodavatel: VWR Collection
Multiple well cell culture plates, Costar®
Dodavatel: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection