Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
16, Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0216
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0216
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
16, Plan achromat LWD; 0,4 NA, 20×, 2,8 mm
Přejít na:
Price
38 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Plan achromat LWD; 0,4 NA
  • Sekvence:
    16
  • Pracovní vzdálenost:
    2,8 mm