Orders LinkContactUsLinkComponent
UST bench brush, soft, Vikan®
UST bench brush, soft, Vikan®
PBT, Červený, 330 mm, Červený, 57 mm
Katalogové číslo BSNC45814
Dodavatel:   Basan
UST bench brush, soft, Vikan®
Katalogové číslo BSNC45814
Dodavatel:  Basan
UST bench brush, soft, Vikan®
UST bench brush, soft, Vikan®
PBT, Červený, 330 mm, Červený, 57 mm
Přejít na:
Price
676,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) Bench Brush with Ultra Filament Security ensures effective sweeping of fine dry particles from conveyor belts, food preparation surfaces, tables and equipment in high-risk areas.
  • Soft bristles made from Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Handle made from glass reinforced PP
  • Large choice of colours
  • Autoclavable at 121 °C
All UST brushes feature a unique bristle system that minimises the risk of contamination and bristle loss.
Certifications: Food contact approved. FDA compliant.
Specifikace
  • Barva štětin:
    Červený
  • Materiál štětin:
    PBT
  • Celková délka:
    330 mm
  • Délka řezu:
    57 mm
  • Handle colour:
    Červený