Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
GC Column, Capillary, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Katalogové číslo HI38-32-025-30
Dodavatel:   Avantor
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
Katalogové číslo HI38-32-025-30
Dodavatel:  Avantor
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
Avantor® Hichrom HI-BASIC, GC Columns
GC Column, Capillary, 0,25 µm, 0,32 mm, 30 m
Price
18 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Application specific column for basic compouns (e.g. amines).
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Specifikace
  • Formát kolony:
    Capillary
  • Tloušťka filmu:
    0,25 µm
  • Ø vnitř.:
    0,32 mm
  • Popis:
    GC Column
  • Délka:
    30 m
  • Cat. No.:
    HI38-32-025-30
  • Crossbond:
    Stabilised
  • Phase composition:
    Proprietary Phase developed for aliphatic and aromatics Amines
  • Phase name:
    HI-BASIC
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PF-C
    2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 2 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-100-PF-C
    5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 21 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-10-PFY-C
    9
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 25 270,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-1-PFY-C
    6
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-2-PFY-C
    7
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 5 230,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-25-PF-C
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 5 650,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-50-PF-C
    4
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 10 870,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    Linear 2-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PF-C
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 1 950,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    3-ways Glass Press-Fit Connectors for fused silica GC columns, O-Ø 0,25 - 0,80 mm
    HI0-5-PFY-C
    8
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 12 910,00 Kč