Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Pharmalabels
11, Pharma labels, Papír, Černá, 150×150 mm
Katalogové číslo 300-0558
Dodavatel:   Sampling Systems
Pharmalabels
Katalogové číslo 300-0558
Dodavatel:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels
11, Pharma labels, Papír, Černá, 150×150 mm
Přejít na:
Price
3 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Certifications: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    Pharma labels
  • Rozměry:
    150×150 mm
  • Materiál:
    Papír
  • Sekvence:
    11