Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution
2725, 500 mL
Katalogové číslo SPCMAM180-500MLGL
Dodavatel:   Spectrum Chemical
Ammonia solution
Katalogové číslo SPCMAM180-500MLGL
Dodavatel:  Spectrum Chemical
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution
2725, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
4 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Strong Ammonia Solution, NF has many uses such as in topical pharmaceutical solutions destined for treating insect bites. All Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifikace