Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 20×/0,40, 0,92 mm
  LEIM11506278
Objectives
  LEIM11506278
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 20×/0,40, 0,92 mm
10 140,00 Kč
1 * 1 KS
Plan achromatic and phase contrast objectives.
  • Zvětšení:
    20×/0,40
  • Popis:
    HI PLAN phase objective PH1
  • Pracovní vzdálenost:
    0,92 mm