Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 40×/0,65, 0,35 mm
Katalogové číslo LEIM11506238
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Katalogové číslo LEIM11506238
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 40×/0,65, 0,35 mm
Přejít na:
Price
8 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×/0,65
  • Popis:
    HI PLAN achromatic objective
  • Pracovní vzdálenost:
    0,35 mm