Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 10×/0,25, 12 mm
Katalogové číslo LEIM11506230
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Katalogové číslo LEIM11506230
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 10×/0,25, 12 mm
Přejít na:
Price
5 760,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×/0,25
  • Popis:
    HI PLAN phase objective PH1
  • Pracovní vzdálenost:
    12 mm