Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Katalogové číslo LEIM11506226
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Katalogové číslo LEIM11506226
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Přejít na:
Price
2 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Specifikace
  • Zvětšení:
    4×/0,10
  • Popis:
    HI PLAN achromatic objective
  • Pracovní vzdálenost:
    18 mm