Orders LinkContactUsLinkComponent
LED modules
LED modules
04, LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Katalogové číslo MOTI1101002405631
Dodavatel:   MOTIC
LED modules
Katalogové číslo MOTI1101002405631
Dodavatel:  MOTIC
LED modules
LED modules
04, LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
Přejít na:
Price
950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    LED module 6 V/3 W 5000 K +/-300 K for BA 210 Elite
  • Sekvence:
    04