Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml), 80 mL
Katalogové číslo 733-2846
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, dNTPs
Katalogové číslo 733-2846
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, dNTPs
VWR®, dNTPs
Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml), 80 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
197 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 80 mL
Product Details & Documents
dNTP mixy a dNTP sady v kvalitě pro molekulární biologii vhodné k okamžitému použití. dNTP mix je připraven pro úsporu času stráveného manuálním zpracováváním a redukuje pravděpodobnost kontaminace omezením pipetování. Roztoky dNTP jsou též dostupné v sadách po čtyřech jednotlivých 100 mm dNTP. Oboje jsou vhodné pro použití pro PCR, značení DNA a sekvenační procesy.
  • dostupné buď jako předpřipravené 10 mM nebo 25 mM roztoky, nebo jako sady jednotlivých 100 mM dNTP
  • roztoky i sady byly funkčně testovány pro PCR
  • čistota >99 % (HPLC)
  • dodávány v roztoku o pH 7,3 - 7,5
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    80 mL
  • Popis:
    Set dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM of each (8 × 10ml)
Specifikace