Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
10, 20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Katalogové číslo KART88320
Dodavatel:   KARTELL
Test tubes
Katalogové číslo KART88320
Dodavatel:  KARTELL
Test tubes
Test tubes
10, 20 ml, 150 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Přejít na:
Price
3 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 850 KS
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Type:
    Cylindrical
  • Kapacita:
    20 ml
  • Délka:
    150 mm
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    10