Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Flash point reference standard, Cleveland Open Cup

VWR®, Flash point reference standard, Cleveland Open Cup

12, Flash Point Reference Standard, Cleveland Open Cup, 205 °C, ASTM D92, Glass bottle, 3×80 ml, 1 SET
Katalogové číslo 99163.001
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, Flash point reference standard, Cleveland Open Cup
Katalogové číslo 99163.001
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, Flash point reference standard, Cleveland Open Cup
VWR®, Flash point reference standard, Cleveland Open Cup

12, Flash Point Reference Standard, Cleveland Open Cup, 205 °C, ASTM D92, Glass bottle, 3×80 ml, 1 SET

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 070,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 SET
Product Details & Documents

COC flash point standards are tested and certified in accordance with ASTM D92 'Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester.'

  • Certified according to ISO 17025/ISO 17034 under UKAS accreditation
  • One bottle per test ensures zero contamination/high-end volatile loss
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied with MSDS
  • Tamper-evident security packaging
  • 12 month shelf life

These UKAS certified standards are specifically designed to be used for regular instrument performance checks. Packed uniquely in 3×80 ml 'single shot' bottles ensures the highest level of sample integrity. An economical, time saving addition to any laboratory concerned with the generation of valid analytical test data. Typically used in, but not limited to, the analysis of petroleum products with flash points above 79 °C (175 °F) and below 400 °C (752 °F).

Certifications: UKAS ISO 17025 and ISO 17034.

Upozornení: The flash point given in the ordering table below is the nominal flash point - actual batch values are given in the certification documents supplied with the product and also on the label.

Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 SET
  • Popis:
    Flash Point Reference Standard, Cleveland Open Cup
  • Sekvence:
    12
  • Pk Info:
    3×80 ml
  • Bod vzplanutí:
    205 °C
  • Testovací metoda:
    ASTM D92

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.