[EN]PIPET PASTEUR-PLAST 6.0ML MACRO 149M 1 * 400 KS
Katalogové číslo RATI2600206
Dodavatel: RATIOLAB
[EN]PIPET PASTEUR-PLAST 6.0ML MACRO 149M 1 * 400 KS
Katalogové číslo RATI2600206
Dodavatel: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Dodavatel: EPPENDORF
Síran amonný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Dodavatel: VWR Collection
Dávkovače na lahve, vrchní, Dispensette® S Organic
Dodavatel: Brand
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Filtr conus pro pipetu Research 1-10ml (50 ks) 1 * 50 KS
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
Síran rtuťnatý 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific