Sponge, VertiKlean®
Světle žlutá, 130×130 mm, 15 mm, 1 sponge/bag, 120 bags/case
Katalogové číslo 115-3203
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu Polynit. Okraje jsou řezány laserem a jsou tak zcela zataveny. Je určena pro obecný úklid a čištění, ale může být použita i v laboratořích.
- Vysoce absorpční polyesterová pěna s odolností proti oděru tkaniny Polynit
- Autoklávovatelné
Thickness: 15 mm
Specifikace
- Balené:1 sponge/bag, 120 bags/case
- Barva:Světle žlutá
- D׊:130×130 mm
- Tloušťka:15 mm