Orders LinkContactUsLinkComponent
Sack Clips
Sack Clips
01, Sack clip, Polyamid, 100 mm, 250 mm
Katalogové číslo SAMP8010A-1
Dodavatel:   Sampling Systems
Sack Clips
Katalogové číslo SAMP8010A-1
Dodavatel:  Sampling Systems
Sack Clips
Sack Clips
01, Sack clip, Polyamid, 100 mm, 250 mm
Přejít na:
Price
5 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Sack clips are designed for the easy closing and sealing of bags.
  • Enables quick and easy sealing of bags and sacks
  • Heavy-duty design
  • Available in a range of materials
  • Available from stock
  • Fast delivery
The plastic sack clip is perfect for closing and sealing a range of different bags and sacks. Simply insert the bag into the jaws of the clip and click shut.
Specifikace
  • Popis:
    Sack clip
  • Délka:
    250 mm
  • Materiál:
    Polyamid
  • Sekvence:
    01
  • Délka těsnění:
    100 mm