Objectives for REVOLVE 3M microscope
05, POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0046
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifikace
- Zvětšení:4×
- Popis:POL U-Plan fluorite objective
- Sekvence:05
- Pracovní vzdálenost:17 mm