Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtube Storage Boxes
Microtube Storage Boxes
01, Microtube storage box, 13×13, 169×0.2 ml tubes, Bílá, 9,5 mm, 133×133×29 mm
Katalogové číslo HEATHS120220
Dodavatel:   HEATHROW
Microtube Storage Boxes
Katalogové číslo HEATHS120220
Dodavatel:  HEATHROW
Microtube Storage Boxes
Microtube Storage Boxes
01, Microtube storage box, 13×13, 169×0.2 ml tubes, Bílá, 9,5 mm, 133×133×29 mm
Přejít na:
Price
2 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
The cardboard microtube box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
  • Partitions included with the box
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, –196 °C
Will fit into most standard freezer racking.
Specifikace
  • Přihrádky:
    13×13
  • Určeno pro:
    169×0.2 ml tubes
  • Š×H×V vnějš.:
    133×133×29 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Microtube storage box
  • Sekvence:
    01
  • Ø jamky:
    9,5 mm