Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
25, Plan achromat phase, N.A. 0,25, 10×, 10,8 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG0113
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG0113
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
25, Plan achromat phase, N.A. 0,25, 10×, 10,8 mm
Přejít na:
Price
8 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×
  • Popis:
    Plan achromat phase, N.A. 0,25
  • Sekvence:
    25
  • Pracovní vzdálenost:
    10,8 mm