Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic hooks
Plastic hooks
02, Plastic hook, white, 50 mm
Katalogové číslo BRDY078258
Dodavatel:   Brady
Plastic hooks
Katalogové číslo BRDY078258
Dodavatel:  Brady
Plastic hooks
Plastic hooks
02, Plastic hook, white, 50 mm
Přejít na:
Price
2 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 36 KS
Product Details & Documents
Used to attach lengths of chain. Connecting hooks are available to match posts and chain.
  • Made of durable polyethylene
Specifikace
  • Popis:
    Plastic hook, white, 50 mm
  • Sekvence:
    02