Objectives for microscopes, Panthera TEC POL series
02, CCIS® Plan achromatic strain-free objective UC PL P 10×/0,25 (WD=17,4 mm)
Katalogové číslo MOTI1101001707201
Dodavatel: MOTIC
Objectives for microscopes, Panthera TEC POL series
Katalogové číslo MOTI1101001707201
Dodavatel: MOTIC
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:CCIS® Plan achromatic strain-free objective UC PL P 10×/0,25 (WD=17,4 mm)
- Sekvence:02