[EN]CALIBRATION SYSTEM 65% SCS CERT 1 * 5 Ampoul
Katalogové číslo ROTREA60-SCS
Dodavatel: ROTRONIC INSTRUMENTS
[EN]CALIBRATION SYSTEM 65% SCS CERT 1 * 5 Ampoul
Katalogové číslo ROTREA60-SCS
Dodavatel: ROTRONIC INSTRUMENTS
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, Závaží kalibrační, třída E2
Dodavatel: VWR Collection