Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
35, Thermal HL90, −90...+200 °C, 126 °C, >+82 °C, 5 L
Katalogové číslo JULA8940143
Dodavatel:   JULABO GmbH
Bath fluids
Katalogové číslo JULA8940143
Dodavatel:  JULABO GmbH
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
35, Thermal HL90, −90...+200 °C, 126 °C, >+82 °C, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
21 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever water cannot be employed as bath fluid. The choice of bath fluid is critical for best results in temperature control and operation of the circulator.
  • Low toxicity and almost odourless
  • High stability and good thermal conductivity
  • Low viscosity and low corrosiveness
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    35
  • Bod hoření:
    126 °C
  • Bod vzplanutí:
    >+82 °C
  • Teplotní rozsah:
    −90...+200 °C
  • Typ:
    Thermal HL90
Specifikace