Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
08, Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,90, 60×, 0,26 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG9602
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG9602
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
08, Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,90, 60×, 0,26 mm
Přejít na:
Price
128 450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    60×
  • Popis:
    Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,90
  • Sekvence:
    08
  • Pracovní vzdálenost:
    0,26 mm