Objectives for Rebel Microscopes
01, Plan apochromatický (s manuálním doostřením), CSC 0,17, N.A. 0,95, 40×, 0,13 - 0,16 mm
ECHLRMAG9404
- Zvětšení:40×
- Popis:Plan apochromatický (s manuálním doostřením), CSC 0,17, N.A. 0,95
- Sekvence:01
- Pracovní vzdálenost:0,13 - 0,16 mm