Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
03, Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG9402
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG9402
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
03, Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Přejít na:
Price
69 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×
  • Popis:
    Plan apochromatický, CSC 0,17, N.A. 0,95
  • Sekvence:
    03
  • Pracovní vzdálenost:
    0,15 mm