Objectives for Rebel Microscopes
02, Plan apochromatický (pro použití s olejem), CSC 0,17, N.A. 1,35, 100×, 0,13 mm
ECHLRMAG9112
- Zvětšení:100×
- Popis:Plan apochromatický (pro použití s olejem), CSC 0,17, N.A. 1,35
- Sekvence:02
- Pracovní vzdálenost:0,13 mm