Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
06, Plan achromat oil phase, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG1003
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG1003
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
06, Plan achromat oil phase, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
Přejít na:
Price
9 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    100×
  • Popis:
    Plan achromat oil phase, N.A. 1,25
  • Sekvence:
    06
  • Pracovní vzdálenost:
    0,2 mm