Objectives for Rebel Microscopes
05, Planachromatický (pro použití s olejem), CSC 0,17, N.A. 1,25, 100×, 0,2 mm
ECHLRMAG1002
- Zvětšení:100×
- Popis:Planachromatický (pro použití s olejem), CSC 0,17, N.A. 1,25
- Sekvence:05
- Pracovní vzdálenost:0,2 mm