Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
21, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,06, 2×, 5 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG0022
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG0022
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
21, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,06, 2×, 5 mm
Přejít na:
Price
5 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
  • Popis:
    Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,06
  • Sekvence:
    21
  • Pracovní vzdálenost:
    5 mm