ContactUsLinkComponent
TUBING ETFE 1/16INCH X 0.75MM ID 1 * 15 m
Katalogové číslo JOURJR-T-083-M15
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
TUBING ETFE 1/16INCH X 0.75MM ID 1 * 15 m
Katalogové číslo JOURJR-T-083-M15
Dodavatel:  VICI JOUR RESEARCH
Frequently Bought Together