Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
23, Držák kyvet, automatický 5polohový, 10 mm
Catalog # 634-1136
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Cell Holders
Catalog # 634-1136
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
23, Držák kyvet, automatický 5polohový, 10 mm
Price
27 250,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    Držák kyvet, automatický 5polohový, 10 mm
  • Sekvence:
    23