Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
12, Držák kyvet, vodní plášť, 4polohový držák kyvet 10 mm, používá se pro P4, PV4, M4, P6, M6
Katalogové číslo 634-1134
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Cell Holders
Katalogové číslo 634-1134
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
12, Držák kyvet, vodní plášť, 4polohový držák kyvet 10 mm, používá se pro P4, PV4, M4, P6, M6
Přejít na:
Price
14 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Držák kyvet, vodní plášť, 4polohový držák kyvet 10 mm, používá se pro P4, PV4, M4, P6, M6
  • Sekvence:
    12