Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
8, Držák kyvet, 1polohový držák zkumavek, φ = 16 mm
Katalogové číslo 634-1133
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Cell Holders
Katalogové číslo 634-1133
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Cell Holders
VWR®, Cell Holders
8, Držák kyvet, 1polohový držák zkumavek, φ = 16 mm
Přejít na:
Price
5 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Držák kyvet, 1polohový držák zkumavek, φ = 16 mm
  • Sekvence:
    8