Objectives for Rebel Microscopes
09, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG0402
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Zvětšení:40×
- Popis:Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,65
- Sekvence:09
- Pracovní vzdálenost:0,4 mm