Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
16, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,40, 20×, 1,6 mm
Catalog # ECHLRMAG0202
Supplier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalog # ECHLRMAG0202
Supplier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
16, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,40, 20×, 1,6 mm
Price
7 840,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Specifications
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,40
  • Sekvence:
    16
  • Pracovní vzdálenost:
    1,6 mm