Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
30, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
Catalog # ECHLRMAG0042
Supplier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalog # ECHLRMAG0042
Supplier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
30, Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
Price
6 410,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Specifications
  • Zvětšení:
  • Popis:
    Planachromatický, CSC 0,17, N.A. 0,13
  • Sekvence:
    30
  • Pracovní vzdálenost:
    17 mm