Objectives for Rebel Microscopes
23, Planachromatický fázový, LWD, N.A. 0,40, 20×, 7,9 mm
ECHLRMAG0213
Documents
- Zvětšení:20×
- Popis:Planachromatický fázový, LWD, N.A. 0,40
- Sekvence:23
- Pracovní vzdálenost:7,9 mm