0,00 Kč
Zadání objednávky
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Objektivy mikroskopu
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
29, Planachromatický fázový, LWD a CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
ECHLRMAG0043
:
DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
ECHLRMAG0043
:
DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
29, Planachromatický fázový, LWD a CSC 0,17, N.A. 0,13, 4×, 17 mm
10 730,00 Kč
1 * 1 KS
-
+
Discover Echco Hybrid Microscope
ECHO Rebel Microscope Product Range
ECHO Rebel Microscope Specification
Zvětšení:
4×
Popis:
Planachromatický fázový, LWD a CSC 0,17, N.A. 0,13
Sekvence:
29
Pracovní vzdálenost:
17 mm
Hybrid microscope (upright + inverted), ECHO Rebel
#: 630-3346
: DISCOVER ECHO