Brýle bezpečnostní
03, Brýle do čistých prostor, Ochrana před UV zářením, úprava proti zamlžení, klávovatelné, s přímou ventilací, Čirý PC, Modrá
Dodavatel: UNIVET
Přejít na:
Product Details & Documents
Autoklávovatelné brýle jsou určeny pro použití v místnostech s kontrolovanou kontaminací nebo v aseptických podmínkách.
- dostupné s přímou nebo nepřímou ventilací
- elastická páska z antistatického silikonu
- RX vložka
- Brýle s polykarbonátovým zorníkem opakovaně použitelné až do 40 autoklávů
Díky svému složení mohou být opakovaně sterilizovány parou i gama nebo beta zářením bez změny vlastností. Klávovatelné brýle s polykarbonátovými skly a úpravou proti zamlžení AF121 a poškrábání.
Certifications: EN 166.
Informace o dodávce: K dispozici s dioptrickou vložkou a náhradními skly.
Documents
Specifikace
- Type:Ochrana před UV zářením, úprava proti zamlžení, klávovatelné, s přímou ventilací
- Barva:Modrá
- Popis:Brýle do čistých prostor
- Sekvence:03
- Čočky/objektiv:Čirý PC
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Skla náhradní pro 611S, čirá, PC
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Páska, silikonová, 700×30×1,4 mm
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Speciální vložka pro osazení dioptrickými brýlemi.Speciální vložka pro osazení dioptrickými brýlemi.UNVT601.OP.00.9902Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 356,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Skla náhradní, čirá, PC