Washers, BOLA
for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø, PA
Katalogové číslo BOHLF728-08
Dodavatel: Bohlender
Přejít na:
Product Details & Documents
PA
- Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.
Specifikace
- Popis:for tubing 0,8 mm I-Ø/1,6 mm O-Ø
- Materiál:PA