Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digital Microscopes
02, Digitální mikroskop, DBL134, Dalekohled, 40× - 1000×, 3,2 MP
  630-2978
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digital Microscopes
  630-2978
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digital Microscopes
VWR® VisiScope® DML113 / DBL134, Digital Microscopes
02, Digitální mikroskop, DBL134, Dalekohled, 40× - 1000×, 3,2 MP
25 250,00 Kč
1 * 1 KS
These monocular and binocular microscopes, with integrated camera, are ideal for educational purposes.
  • Energy efficient LED illumination with light intensity control for constant pure-white colour temperature
  • Coaxial coarse and fine focusing mechanism with limit stop to prevent contact between objective and specimen
  • Adjustable tension of coarse focusing knob
  • Smooth movement of the mechanical stage enables precise and accurate positioning of the slide
  • N-plan objectives with anti-fungus treatment
  • Cordless operation thanks to rechargeable Li-Ion battery (charging time: 6 hours)
 : Supplied ready to use with eyepieces, objectives and external power supply with EU, UK and US plug for charging the Li-Ion battery.
  • Zvětšení:
    40× - 1000×
  • Model:
    DBL134
  • Rozlišení:
    3,2 MP
  • Popis:
    Digitální mikroskop
  • Sekvence:
    02
  • Typ:
    Dalekohled
  • Osvětlení:
    LED (bílá, 1 W)
  • Kontrastní technika:
    Světlé pole
  • Hlavice:
    30° sklon, otáčení o 360°
  • Revolverová hlava:
    4 objektivů
  • Objektivy:
    N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Hmotnost:
    4 kg
  • Cat. No.:
    630-2978
  • Ostření:
    Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Kondenzátor:
    Abbe N.A. 1,25, předcentrované, zaostřitelné, s irisovou clonou
  • Š×H×V:
    170×320×365 mm
  • Kamera:
    3,2 MP
  • Snímač:
    CMOS
  • Stolek:
    125×116 mm (pohyb: 70×30 mm)
  • Okuláry:
    WF 10×/18 mm